Få mere at vide
o-Toluoyl chloride, 99%
Artikelnummer. p-201130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10552551
Brand: Thermo Scientific Acros 153370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 933-88-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 933-88-0
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000668
InChI nøgle GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
IUPAC navn 2-methylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluoyl chloride
Navn note 99%
Farve Pink til gul
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 88°C to 90°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4COCl
Brydningsindeks 1.5540 to 1.556
Mængde 5 g
Beilstein 09, 464
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 154.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske