Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Toluoyl chloride |
| Navn note | 99% |
| Farve | Pink til gul |
| Tæthed | 1.1800g/mL |
| Kogepunkt | 88 °C til 90 °C (12,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 76 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3C6H4COCl |
| Vis mere |