Få mere at vide
o-toluoylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
o-Toluoylchlorid bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
o-Toluoylchlorid bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under tør inert gas. Opbevar under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med baser, aktive metaller, alkoholer, aminer og oxidationsmidler. Den er følsom over for fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Toluoyl chloride |
| Tæthed | 1.187 |
| Kogepunkt | 212 °C til 214 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (168 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.5549 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 507933 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- o-Toluoyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluoyl chloride