missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

o-Toluoyl-5-hydroxy Omeprazole, TRC

Artikelnummer. 30450781
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450781 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5365002MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale o-Toluoyl-5-hydroxy Omeprazole
CAS 120003-79-4
Molekylær formel C25H25N3O5S
Mængde 2 mg
Synonym 2-Methylbenzoic Acid [4-Methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-3-pyridinyl]methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C25H25N3O5S/c1-15-7-5-6-8-19(15)24(29)33-13-17-12-26-22(16(2)23(17)32-4)14-34(30)25-27-20-10-9-18(31-3)11-21(20)28-25/h5-12H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(COC(=O)c4ccccc4C)c(OC)c3C
IUPAC navn [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methylpyridin-3-yl]methyl 2-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 479.55
Formel vægt 479.1515
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.