Få mere at vide
o-Tolunitrile-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzonitrile-D7 |
| CAS | 1138681-69-2 |
| Molekylær formel | C8 D7 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,4,5-d4, 6-(methyl-d3)- (ACI), 6-(Methyl-d3)benzonitrile-2,3,4,5-d4 (ACI), o-Tolunitrile-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C#N)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.191 |
| Formel vægt | 124.1018 g/mol |
| Vis mere |