Få mere at vide
o-Toluidine-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Toluidine D9 |
| CAS | 194423-47-7 |
| Molekylær formel | C7 2H9 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzen-2,3,4,5-d4-amine-d2, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-Toluidine-d9, o-Toluidine-d9, 2-Toluidine D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,2,3,4,5-hexadeuterio-6-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.21 |
| Formel vægt | 116.13 g/mol |
| Vis mere |