missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Toluidine-d3 (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Toluidine-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 151985-13-6 |
| Molekylær formel | C7 D3 H6 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzenamine, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-(Methyl-d3)benzenamine, 2-Trideuteriomethyl-aniline, o-Toluidine-d3, 2-Toluidine-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1N |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.1715 |
| Formel vægt | 110.0923 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?