Få mere at vide
o-toluylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Toluic acid |
| CAS | 118-90-1 |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzoic acid (ACI), o-Toluic acid (8CI), NSC 2193, o-Methylbenzoic acid, o-Toluylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | Cc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methylbenzoiske syre |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |