Få mere at vide
o-Toluenethiol, 97%
Artikelnummer. 10310644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10310644 5 g Glasflaske 5g
10139499 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259240050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-06-4
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.20
MDL nummer MFCD00004838
InChI nøgle LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
IUPAC navn 2-methylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=CC=C1S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluenethiol
Navn note 97%
Smeltepunkt 14,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0540g/mL
Kogepunkt 194,0 °C
Flammepunkt 63 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SH
Brydningsindeks 1,5790 til 1,5810
Mængde 5 g
Beilstein 06,37
Merck Index 15,9478
Specifik vægtfylde 1.054
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 124.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluenethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.