Få mere at vide
o-toluensulfonylchlorid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359565
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11359565
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18983.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 133-59-5 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
o-Toluensulfonylchlorid bruges i organisk syntese og saccharinproduktion. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Toluensulfonylchlorid anvendes i organisk syntese og saccharinproduktion. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol, ether og benzen. Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares på et køligt sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-59-5
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.641
MDL nummer MFCD00024874
InChI nøgle HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonyl chloride, 2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-toluenesulfonyl chloride, toluene-2-sulphonyl chloride, o-tolylsulfonyl chloride, o-tosyl chloride, unii-341l82e3wg, 2-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8623
IUPAC navn 2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 10°C
Tæthed 1.338
Kogepunkt 154°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 973180
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol,ether and benzene. Reacts with water.
Formel vægt 190.65
Procent renhed 97%