Få mere at vide
o-toluensulfonylchlorid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349565
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349565 5 g 5g
11359565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18983.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133-59-5 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
o-Toluensulfonylchlorid bruges i organisk syntese og saccharinproduktion. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Toluensulfonylchlorid anvendes i organisk syntese og saccharinproduktion. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol, ether og benzen. Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares på et køligt sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-59-5
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.641
MDL nummer MFCD00024874
InChI nøgle HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonyl chloride, 2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-toluenesulfonyl chloride, toluene-2-sulphonyl chloride, o-tolylsulfonyl chloride, o-tosyl chloride, unii-341l82e3wg, 2-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8623
IUPAC navn 2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 10°C
Tæthed 1.338
Kogepunkt 154°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 973180
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol,ether and benzene. Reacts with water.
Formel vægt 190.65
Procent renhed 97%