Få mere at vide
O-Tolidine Solution, Ellms Hauser, Chem Lab™
Artikelnummer. 11959192
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11959192 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11959192 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.0501.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    373.14 DKK / 1 L
    Spare 97.86 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 119-93-7
Molekylær formel C14H16N2
Mængde 1 L
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine, 3,3'-tolidine
InChI nøgle NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ellm's Hauser reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Tolidine, Hydrochloric acid