Få mere at vide
O-Tolidin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455649
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30455649 500 mg -
30449161 2.5 g 2.5g
30454483 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT733885500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-82-8
Molekylær formel C14H16N2 . 2HCl
Molekylvægt (g/mol) 285.2
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Tolidine Dihydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Formel vægt 284.0847