Få mere at vide
o-Thiocresol, 98%
Artikelnummer. 11498700
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498700 100 g 100g
11470627 5 g 5g
11480627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22460.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124,20 g/mol
o-Thiocresol bruges som thiol til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser o-Thiocresol bruges som thiol til
proteomikforskning.
Opløselighed
Opløselig i ether og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-06-4
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.20
MDL nummer MFCD00004838
InChI nøgle LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
IUPAC navn 2-methylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=CC=C1S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Thiocresol
Smeltepunkt 10 °C til 12 °C
Tæthed 1.054
Kogepunkt 195 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Brydningsindeks 1.58
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 774068
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9325
Opløselighedsinformation Opløselig i ether og ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 124.21
Procent renhed 98%