Få mere at vide
o-Thiocresol, 98%
Artikelnummer. 11470627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11470627 5 g 5g
11480627 25 g 25g
11498700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11470627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22460.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124,20 g/mol
o-Thiocresol bruges som thiol til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser o-Thiocresol bruges som thiol til
proteomikforskning.
Opløselighed
Opløselig i ether og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-06-4
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.20
MDL nummer MFCD00004838
InChI nøgle LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
IUPAC navn 2-methylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=CC=C1S
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Thiocresol
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Tæthed 1.054
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.58
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 774068
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Opløselighedsinformation Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 124.21
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Thiocresol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Thiocresol