Få mere at vide
O-(tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955661 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11955661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437850010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
CAS: 6723-30-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 32,7 °C til 37,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H11NO2
MDL nummer MFCD01321374
Mængde 1 g
Synonym o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl-hydroxylamine, o-oxan-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl hydroxylamine, 2-aminooxy tetrahydro-2h-pyran, o-tetrahydro-pyran-2-yl-hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-ylhydroxylamine, o-tertrahydroxy-pyran-2-yl-hydroxylamine, hydroxylamine, o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, h2nothp
InChI nøgle NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYNA-N
SMIL NOC1CCCCO1
IUPAC navn O-(oxan-2-yl)hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 117.15
PubChem CID 5142091
Formel vægt 117.15
Procent renhed 96%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof