missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine |
| CAS | 6723-30-4 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMIL | NOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | O-(oxan-2-yl)hydroxylamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?