Få mere at vide
O-(tert-butyldimethylsilyl)hydroxylamin, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478710
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478710 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11478710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21001.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 41879-39-4 | Molekylformel: C6H17NOSi | Molekylvægt: 147,293 g/mol
O-(tert-butyldimethylsilyl)hydroxylamin (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamin) bruges til at inducere kløvningen under solidunderstøttet syntese af hydroxaminsyrer. Det anvendes også som kemisk tilsætningsstof og mellemstof.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
O-(tert-butyldimethylsilyl)hydroxylamin (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamin) bruges til at inducere kløvningen under solidunderstøttet syntese af hydroxaminsyrer. Det anvendes også som kemisk tilsætningsstof og mellemstof.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærk
Fugtfølsom. Opbevar væk fra oxiderende midler, vand/fugt og baser. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41879-39-4
Molekylær formel C6H17NOSi
Molekylvægt (g/mol) 147.293
MDL nummer MFCD00054944
InChI nøgle SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tert-butyldimethylsilyl hydroxylamine, o-t-butyldimethylsilyl hydroxylamine, aminoxy-tert-butyldimethylsilane, o-tert-butyldimethylsilylhydroxylamine, o-tert-butyl dimethyl silyl hydroxylamine, h2n-otbs, tbs-onh2, acmc-1asp9, hydroxylamine, tbdms derivative, o-t-butyldimethylsilylhydroxylamine
PubChem CID 4691350
IUPAC navn O-[tert-butyl(dimethyl)silyl]hydroxylamin
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
Specifications
Kogepunkt 87 °C til 90 °C (40 mmHg)
Kemisk navn eller materiale O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
Smeltepunkt 62 °C til 65 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
FN nummer UN3259
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 147.29
Procent renhed ≥90%