Få mere at vide
o-tert-Butyl-p-cresol, TRC
Artikelnummer. 30344864
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30344864 10 g
1 options
Artikelnummer. 30344864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69092510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butyl-4-methylphenol
CAS 2409-55-4
Molekylær formel C11 H16 O
Mængde 10 g
Synonym 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
SMIL Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 164.24
Formel vægt 164.1201