Få mere at vide
O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homotyrosin, 95%
Artikelnummer. 15468757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468757 250 mg 250mg
15458757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52192.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 219967-69-8 | C29H31NO5 | 473,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 219967-69-8
Molekylær formel C29H31NO5
Molekylvægt (g/mol) 473.57
MDL nummer MFCD01862862
InChI nøgle FKUBPXDMQFEPGP-CYLJNIGPNA-N
Synonym fmoc-l-beta-homotyrosine otbu, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-o-tert-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-beta-homotyr tbu-oh, 3s-4-4-tert-butoxy phenyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6770, fmoc-homotyr tbu-oh, fmoc-beta-homotyr otbu-oh, tmba037, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-4-2-methylpropan-2-yl oxy phenyl butanoic acid
PubChem CID 2761556
SMIL CC(C)(C)OC1=CC=C(CC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homotyrosine
Mængde 250 mg
Beilstein 8236890
IUPAC navn (2S)-4-[4-(tert-butoxy)phenyl]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)smørsyre
Formel vægt 473.57
Procent renhed 95%