Få mere at vide
O-tert-butyl-N-FMMOC-L-beta-homoserin, 95%
Artikelnummer. 15458577
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458577 250 mg 250mg
15448577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52065.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 203854-51-7 | C23H27NO5 | 397,471 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203854-51-7
Molekylær formel C23H27NO5
Molekylvægt (g/mol) 397.471
MDL nummer MFCD01862865
InChI nøgle SKYFRYZPXHNPOK-OAHLLOKOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoser tbu-oh, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homoserine, fmoc-l-beta-homoserine otbu, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy butanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6740, fmoc-hoser tbu-oh, fmoc-??-hoser tbu-oh, fmoc-beta-homoser tbu-oh, fmoc-i 2-hoser tbu-oh
PubChem CID 2761544
IUPAC navn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homoserine
Smeltepunkt 96 °C til 98 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 8014825
Formel vægt 397.47
Procent renhed 95%