Få mere at vide
O-tert-butyl-L-threonin-methylester-hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498346 1 g 1g
15408356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63529.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-43-0 | C9H20ClNO3 | 225.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-43-0
Molekylær formel C9H20ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 225.71
MDL nummer MFCD00077111
InChI nøgle SDHKEUUZUMQSAD-HHQFNNIRSA-N
Synonym h-thr tbu-ome.hcl, h-thr tbu-ome hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy butanoate hydrochloride, o-tert-butyl-l-threonine methyl ester hydrochloride, o-t-butyl-l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl o-1,1-dimethylethyl-l-threoninate hydrochloride, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-thr but-ome hcl, h-thr t-bu-ome*hcl;, ksc491o2b
PubChem CID 16218568
IUPAC navn methyl (2S,3R)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-L-threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 4716005
Mængde 1 g
Formel vægt 225.71
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof