Få mere at vide
O-tert-butyl-L-threonin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489468
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489468 5 g 5g
15479468 1 g 1g
15499468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63031.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4378-13-6 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4378-13-6
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00037766
InChI nøgle NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Synonym h-thr tbu-oh, o-tert-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-tert-butoxy butanoic acid, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl, o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy butanoic acid, o-tert.-butylthreonin, o-tert.butyl-l-threonine, h-ser trt-2-chlorotrityl resin, h-thr tbu-2-chlorotrityl resin
PubChem CID 6951357
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansyre
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-L-threonine
Beilstein 2206127
Mængde 5 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof