Få mere at vide
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15457066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457066 1 g 1g
15477066 250 mg 250mg
15467066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62126.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17114-97-5 | C8H18ClNO3 | 211.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17114-97-5
Molekylær formel C8H18ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 211.69
MDL nummer MFCD00077108
InChI nøgle PCIABNBULSRKSU-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-ser tbu-ome.hcl, o-tert-butyl-l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser tbu-ome hcl, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, methyl o-tert-butyl-l-serinate hydrochloride, l-serine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, ksc491o3r, h-ser tbu-och3 hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hcl
PubChem CID 16218549
SMIL Cl.COC(=O)C(N)COC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Beilstein 2041979
IUPAC navn methyl-2-amino-3-(tert-butoxy)propanoat-hydrochlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 211.69
Procent renhed 98%