Få mere at vide
O-tert-Butyl-L-serin, 98%
Artikelnummer. 15440709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
15440709 5 g 5g
15430709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15440709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63812.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161,201 g/mol
O-tert-Butyl-L-serin tert-butylesterhydrochlorid er en beskyttet L-serin, der anvendes i peptidsyntese, f.eks. syntese af glycopeptider og lipopeptider og fremstilling af aminophospholipider. O-tert-Butyl-L-serin (Ser(TBU-OH), en serin-hydroxylbeskyttet aminosyre, bruges i SPPS, såsom syntese af halet cykliske RGD-peptider for at forhindre glutarimiddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-tert-Butyl-L-serin tert-butylester hydrochlorid er en beskyttet L-serin, der anvendes i peptidsyntese, f.eks. syntese af glycopeptider og lipopeptider og fremstilling af amino-phospholipider. O-tert-Butyl-L-serin (Ser(TBU-OH), en serin-hydroxylbeskyttet aminosyre, bruges i SPPS, såsom syntese af halet cykliske RGD-peptider for at forhindre glutarimiddannelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 18822-58-7
Molekylær formel C7H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 161.201
MDL nummer MFCD00066088
InChI nøgle DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-L-serine
Smeltepunkt 220 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 2500118
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 161.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.