Få mere at vide
O-tert-butyl-L-serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430709 1 g 1g
15440709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63812.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
O-tert-Butyl-L-serin tert-butylesterhydrochlorid er en beskyttet L-serin, der anvendes i peptidsyntese, f.eks. syntese af glycopeptider og lipopeptider og fremstilling af aminophospholipider. O-tert-Butyl-L-serin (Ser(TBU-OH), en serin-hydroxylbeskyttet aminosyre, bruges i SPPS, såsom syntese af halet cykliske RGD-peptider for at forhindre glutarimiddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-tert-Butyl-L-serin tert-butylester hydrochlorid er en beskyttet L-serin, der anvendes i peptidsyntese, f.eks. syntese af glycopeptider og lipopeptider og fremstilling af amino-phospholipider. O-tert-Butyl-L-serin (Ser(TBU-OH), en serin-hydroxylbeskyttet aminosyre, bruges i SPPS, såsom syntese af halet cykliske RGD-peptider for at forhindre glutarimiddannelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18822-58-7
Molekylær formel C7H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 161.201
MDL nummer MFCD00066088
InChI nøgle DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-L-serine
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 2500118
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 161.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver