Få mere at vide
O-tert-Butyl-L-serin, 97%
Artikelnummer. 10361380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10361380 1 g 1g
10814341 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434880010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18822-58-7 | C7H15NR.3 | 161,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18822-58-7
InChI nøgle DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-tert-Butyl-L-serine
Smeltepunkt 225,2 °C til 228,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H15NO3
Mængde 1 g
Specifik rotation −15.50
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver