Få mere at vide
O-(tert-butyl)hydroxylaminhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10143144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143144 5 g Glasflaske 5g
10051644 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399680050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 39684-28-1 | C4H11NO·HCl | 125,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39684-28-1
Molekylær formel C4H11NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 125.6
InChI nøgle ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, o-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, o-t-butylhydroxylamine hydrochloride, tert-butoxyamine hydrochloride, o-tert-butyl hydroxylaminehydrochloride, hydroxylamine, o-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, soyheadhmuup@, o-tert-butylhydroxylamine hcl, pubchem19621, t-butoxyamine hydrochloride
PubChem CID 2777906
IUPAC navn O-tert-butylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)ON.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 155,0 °C
Analyseprocentområde 98,5 til 101,5 % (argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CONH2·HCl
Mængde 5 g
Formel vægt 125.6
Procent renhed 99%