Få mere at vide
O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30983553
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30983553 25 g 25g
30980750 10 g -
30971936 5 g -
30983355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30983553 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14634325g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 39684-28-1
Molekylær formel C4H12ClNO
MDL nummer MFCD00043272
Mængde 25 g
SMIL Cl.CC(C)(C)ON
Molekylvægt (g/mol) 125.60
Procent renhed 98%