Få mere at vide
o-tert-Butyl-Alpha-chlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-tert-Butyl-alpha-chlorotoluene |
| CAS | 56240-38-1 |
| Molekylær formel | C11H15Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-2-(1,1-dimethylethyl)benzene, o-(Chloromethyl)-tert-butylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccccc1CCl |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-2-(chloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.69 |
| Formel vægt | 182.0862 |