missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Terphenyl, TRC

Artikelnummer. 30137355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137355 5 g
30135110 25 g
18044050 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1166855G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84-15-1
Molekylær formel C18 H14
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Synonym 1,1':2',1' '-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
IUPAC navn 1,2-diphenylbenzen
SMIL c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale o-Terphenyl
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Formel vægt 230.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.