Få mere at vide
o-Terphenyl 10.000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Terphenyl |
| CAS | 84-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | o-Terphenyl |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H14 |
| Koncentration | 10.000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,1':2',1''-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| SMIL | c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3 |
| Vis mere |