Få mere at vide
O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamin, TRC
Artikelnummer. 30338578
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30338578 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30338578 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB820030500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine
CAS 103587-51-5
Molekylær formel C16 H21 N O Si
Mængde 500 mg
Synonym O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine
InChI formel InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn O-[tert-butyl(diphenyl)silyl]hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 271.43
Formel vægt 271.139