Få mere at vide
O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine |
| CAS | 103587-51-5 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O Si |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | O-[tert-butyl(diphenyl)silyl]hydroxylamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.43 |
| Formel vægt | 271.139 |