Få mere at vide
O,S-TEPP 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,S-TEPP |
| CAS | 645-78-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | O,S-TEPP |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H20 O6 P2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Tetraethyl thionopyrophosphate, O,S-TEPP |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O6P2S/c1-5-10-15(9,11-6-2)14-16(17,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC |
| Vis mere |