Få mere at vide
O,S-TEPP 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309268
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309268 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309268 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17240100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,S-TEPP
CAS 645-78-3
Analyt- eller komponentnavne O,S-TEPP
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H20 O6 P2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tetraethyl thionopyrophosphate, O,S-TEPP
InChI formel InChI=1S/C8H20O6P2S/c1-5-10-15(9,11-6-2)14-16(17,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
IUPAC navn diethoxyphosphinothioyl diethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 306.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 306.0456 g/mol