Få mere at vide
O,S-diethylmethylphosphonothioat, TRC
Artikelnummer. 30378193
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378193 250 mg
30372658 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444460250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2511-10-6
Molekylær formel C5 H13 O2 P S
Molekylvægt (g/mol) 168.19
IUPAC navn 1-[ethylsulfanyl(methyl)fosforyl] oxyethan
SMIL CCOP(=O)(C)SCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,S-Diethyl Methylphosphonothioate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H13O2PS/c1-4-7-8(3,6)9-5-2/h4-5H2,1-3H3
Formel vægt 168.0374