Få mere at vide
O,S-diethylmethylphosphonothioat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
O,S-diethylmethylphosphonothioat bruges som en inhibitor af cholinesterase. Det bruges også i lægemidler, mellemprodukter og finkemikalier. Det tjener også som phosphorylerings- og phosphitylerende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,S-Diethyl methylphosphonothioate |
| Tæthed | 1.094 g/mL |
| Kogepunkt | 95 °C til 97 °C (10 mmHg) |
| Molekylær formel | C5H13O2PS |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 0.5 g |
| FN nummer | UN3278 |
| Synonym | o,s-diethyl methylphosphonothioate, o,s-diethyl methylthiophosphonate, methylphosphonothioic acid o,s-diethyl ester, osdmp, phosphonothioic acid, methyl-, o,s-diethyl ester, phosphonothioic acid, p-methyl-, o,s-diethyl ester, o-ethyl s-ethyl methylphosphonothioate, ethyl ethylsulfanyl methyl phosphinate, acmc-20ak0l, ethoxy ethylthio methyl phosphine oxide |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| InChI nøgle | AIMOGGQLCCAPQJ-UHFFFAOYNA-N |
| Vis mere |