Få mere at vide
DWK Life Sciences O-ring, gennemsigtig, af silikone (VMQ), ikke egnet til ekssikkatorer
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen bestående af en underdel og et låg. Disse to dele holdes sammen af en klemring. Den gennemsigtige O-ring af silikone tjener som tætning til flade flangebeholdere med en ringformet rille. Den forhindrer vipning af jordoverfladerne mellem den nederste del og låget og overbeviser ved sin gode elasticitet. Den kemiske resistens er begrænset sammenlignet med FEP-belagte O-ringe.
- Tilbehør til flade flangebeholdere fra silikone (VMQ), er derfor meget elastisk
- Den kemiske modstand af silikone er lavere end FEP-belagte O-ringe
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Tæt lukning af flangebeholdere |
| Mængde | 5/Pk. |
| Materiale | Silikone (VMQ) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 215 mm |