Få mere at vide
DWK Life Sciences O-ring, gennemsigtig, af silikone (VMQ), ikke egnet til ekssikkatorer
Artikelnummer. 11880680 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11880680 157 mm Pakke med 5
11890680 215 mm Pakke med 5
15282119 110 mm Pakke med 5
13497068 133 mm Pakke med 5
11870680 75 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11880680 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292255701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 DKK
    1157.09 DKK / Pakke med 5
    Spare 232.91 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tætningen er velegnet til tæt tætning af flade flangebeholdere med ringformet rille.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen bestående af en underdel og et låg. Disse to dele holdes sammen af en klemring. Den gennemsigtige O-ring af silikone tjener som tætning til flade flangebeholdere med en ringformet rille. Den forhindrer vipning af jordoverfladerne mellem den nederste del og låget og overbeviser ved sin gode elasticitet. Den kemiske resistens er begrænset sammenlignet med FEP-belagte O-ringe.
  • Tilbehør til flade flangebeholdere fra silikone (VMQ), er derfor meget elastisk
  • Den kemiske modstand af silikone er lavere end FEP-belagte O-ringe
Tekniske data
Til brug med (applikation) Tæt lukning af flangebeholdere
Mængde 5/Pk.
Materiale Silikone (VMQ)
Diameter (metrisk) Udvendig 157 mm