Få mere at vide
DWK Life Sciences O-ring, rød, FEP belagt, ikke egnet til ekssikkatorer
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen bestående af en underdel og et låg. Disse to dele holdes sammen af en klemring. Den røde O-ring af silikone er sømløst belagt med FEP og fungerer som en optimal tætning til flade flangebeholdere med en ringformet rille. Den forhindrer fastklemning af jordoverfladerne mellem bunden og låget og er overbevisende på grund af sin gode elasticitet i kombination med enestående kemisk resistens.
- Tilbehør til flade flangebeholdere, bestående af en elastisk silikonekerne med sømløs FEP-belægning, der omslutter ringen
- Kombinationen af disse højkvalitetsmaterialer opnår god elasticitet i forbindelse med enestående kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Tæt lukning af flangebeholdere |
| Mængde | 1 stk. |
| Materiale | Silikone, FEP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 75 mm |