Få mere at vide
DWK Life Sciences O-ring, rød, FEP belagt, ikke egnet til ekssikkatorer
Artikelnummer. 10098240 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10098240
Brand: DWK Life Sciences 292224608
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tætningen er velegnet til tæt tætning af flade flangebeholdere med ringformet rille.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen bestående af en underdel og et låg. Disse to dele holdes sammen af en klemring. Den røde O-ring af silikone er sømløst belagt med FEP og fungerer som en optimal tætning til flade flangebeholdere med en ringformet rille. Den forhindrer fastklemning af jordoverfladerne mellem bunden og låget og er overbevisende på grund af sin gode elasticitet i kombination med enestående kemisk resistens.
  • Tilbehør til flade flangebeholdere, bestående af en elastisk silikonekerne med sømløs FEP-belægning, der omslutter ringen
  • Kombinationen af disse højkvalitetsmaterialer opnår god elasticitet i forbindelse med enestående kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Tæt lukning af flangebeholdere
Mængde 1 stk.
Materiale Silikone, FEP
Diameter (metrisk) Udvendig 110 mm