Få mere at vide
DWK Life Sciences O-ring, lavet af nitril, til sikkerhedsstandard jordstik
Artikelnummer. 15991551 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledstørrelse Pakningsstørrelse
15991551 NS 19/26 Pakke med 10
15921561 NS 45/40 Pakke med 10
15864608 NS 14/23 Pakke med 10
15884608 NS 29/32 Pakke med 10
15894608 NS 34/35 Pakke med 10
15911561 NS 24/29 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15991551 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286217002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.08 DKK
    53.74 DKK / Pakke med 10
    Spare 10.34 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Komponent af DURAN™ sikkerhedsjordforbindelse.
Nitril O-ringe til DURAN™ sikkerhedsjordsamlinger sammen med skruelåget sikrer forbindelsen mellem kerne og muffe.
  • I kombination med skruelåget kan sikkerhedsjordforbindelserne (kerne og muffe) forsegles tæt.
Tekniske data
Til brug med (applikation) For at sikre sikkerheden slibning; Forsegling
Ledstørrelse NS 19/26
Mængde 10/Pk.
Materiale Nitril