Få mere at vide
DWK Life Sciences O-ring, lavet af nitril, til sikkerhedsstandard jordstik
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Nitril O-ringe til DURAN™ sikkerhedsjordsamlinger sammen med skruelåget sikrer forbindelsen mellem kerne og muffe.
- I kombination med skruelåget kan sikkerhedsjordforbindelserne (kerne og muffe) forsegles tæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | For at sikre sikkerheden slibning; Forsegling |
| Ledstørrelse | NS 14/23 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Materiale | Nitril |