Få mere at vide
Cytiva O-ring adapter til XK søjler
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med:
XK 16 søjler
XK 26 søjler
XK 50 kolonner
Diameter (metrisk):
16 mm
26 mm ID
50 mm ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
XK tomme kolonner er designet til væskekromatografi ved lavt til medium tryk. De er brugervenlige, robuste og giver reproducerbar pakning. XK søjler har beslag til direkte tilslutning til ÄKTA™ systeminstrumenter eller andre HPLC-systemer. XK-søjler har røde plast-endestykker, der rummer en O-ring, tætningsring, skivering og låsering.
- Ekstra O-ringe kommer i pakker med fem (5) og er lavet af PTFE-belægning (Viton™ )
- To O-ringe er inkluderet i tilbehørssæt til XK-søjler
- Tilgængelige muligheder for XK-søjler med indvendige diametre på 16 mm, 26 mm eller 50 mm
- Kan også bruges ved ompakning HiLoad™ Superdex™ færdigpakkede kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Til brug med | XK 16 søjler |
| Længde (metrisk) | 10.3 mm |
| Mængde | 5 Pakke |
| Kolonnetype | XK tomme kromatografikolonner |
| Materiale | PTFE-belagt propylen |
| Type | O-ring adapter |