Få mere at vide
Cytiva O-ring adapter til XK søjler
Artikelnummer. 10899430 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med:
XK 16 søjler
XK 26 søjler
XK 50 kolonner
Diameter (metrisk):
16 mm
26 mm ID
50 mm ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10899430
Brand: Cytiva 19016301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i tomme XK-kromatografikolonner eller ved ompakning HiLoad™ eller andre færdigpakkede kolonner. Cytiva O-ringadapter til XK-søjler er tilgængelig til brug i endestykket til 16 mm, 26 mm eller 50 mm ID-søjler.
XK tomme kolonner er designet til væskekromatografi ved lavt til medium tryk. De er brugervenlige, robuste og giver reproducerbar pakning. XK søjler har beslag til direkte tilslutning til ÄKTA™ systeminstrumenter eller andre HPLC-systemer. XK-søjler har røde plast-endestykker, der rummer en O-ring, tætningsring, skivering og låsering.
  • Ekstra O-ringe kommer i pakker med fem (5) og er lavet af PTFE-belægning (Viton™ )
  • To O-ringe er inkluderet i tilbehørssæt til XK-søjler
  • Tilgængelige muligheder for XK-søjler med indvendige diametre på 16 mm, 26 mm eller 50 mm
  • Kan også bruges ved ompakning HiLoad™ Superdex™ færdigpakkede kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 16 mm
Til brug med XK 16 søjler
Længde (metrisk) 10.3 mm
Mængde 5 Pakke
Kolonnetype XK tomme kromatografikolonner
Materiale PTFE-belagt propylen
Type O-ring adapter