Få mere at vide
Cytiva O-ring
Artikelnummer. 11785185 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Størrelse:
11,3 x 2,4 mm
27,1 x 1,60 mm
37,47 x 5,34 mm
6,75 x 1,78 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11785185 11,3 x 2,4 mm Hver
10201640 37,47 x 5,34 mm Pakke med 5
11570854 27,1 x 1,60 mm Pakke med 5
11530854 6,75 x 1,78 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11785185 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18110497
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 DKK
    1994.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 136.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Anvendelse i vandige opløsninger og næsten alle organiske opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i væskekromatografi af makromolekyler. Cytiva Life Sciences™ O-ringe er lavet af nitrilgummi.
  • Kan bruges i vandige opløsninger
  • Næsten alle organiske opløsningsmidler
  • Følgende få undtagelser: chlorerede kulbrinter, acetone og andre ketoner, alifatiske estere og phenol. Opløsninger indeholdende mere end 10 % NaOH, 10 % HCl, andre stærke mineralsyrer eller 5 % eddikesyre bør ikke anvendes
  • Lavet af nitrilgummi (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 2/Pk.
Produkttype O-ring
Materiale Perfluor-gummi
Størrelse 11,3 x 2,4 mm