Specifications
| Til brug med (applikation) | Viton 2-021 |
| Til brug med (udstyr) | 25 mm gasledningsfilterholder |
| Mængde | 5 Pakke |
| Produkttype | O-ring |
| Materiale | Fluoroelastomer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23.52 mm |
| Størrelse | 2-021 |