Få mere at vide
Bohlender™ O-ring
Materiale:
Polytetrafluorethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | 18 gevind GL og 9 x11 mm dia. Rør . Som pakning til BOLA skruelåg med åbning (Kat. nr. H 983/ H 984/ H 995 på side 88). Også velegnet til GL-hætter af selskab Duran Group (tidligere schott AG). |
| Mængde | 10/Pk. |
| Produkttype | O-ring |
| Materiale | Polytetrafluorethylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Størrelse | 16 OD x 10 IDmm |