Få mere at vide
Ohaus™ O-ring, 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out-rotorer
Artikelnummer. 15896692 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
:
Til brug med 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS udsvingningsrotorer, skruelåg
Artikelnummer.
15896692 Til brug med 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS udsvingningsrotorer, skruelåg
1 options
Artikelnummer. 15896692 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30314863
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med centrifugespandskruelåg til at indeholde spandens indhold.
  • Velegnet til brug med 100 mL spande til R-S4x100/5MIS Swing Out-rotorer
  • Bruges sammen med 100 ml skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS udsvingningsrotorer, skruelåg
Oversigt O-ring, 100ml spand, plomberbar, 10/pk