Få mere at vide
O-Propargyl-Puromycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481539
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481539 1 mg 1mg
16479287 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481539 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15680
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress O-Propargyl-Puromycin, an alkyne analog of puromycin, is a potent protein synthesis inhibitor.
O-Propargyl-Puromycin, an alkyne analog of puromycin, is a potent protein synthesis inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Propargyl-Puromycin
CAS 1416561-90-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H29N7O5
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.56 mM)
SMIL CN(C)C1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](NC([C@@H](N)CC4=CC=C(OCC#C)C=C4)=O)[C@@H](CO)O3)C=N2)=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 495.53
Formel vægt 495.53
Procent renhed 96.88%
Grad Research
Fysisk form Powder